Läs mer
Fisherbrand™ 20 mm Crimp Cap
Produktkod. 11895010 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Blålackerad
Blå lackerad
Grönlackerad
Guldlackerad
Klarlackad
Plain
Rödlackerad
Produkttyp:
Komplett avrivningslock
Mitthålets krimplock
Mittrivningslock
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Produkttyp Förpackningsstorlek
11895010 Klarlackad Komplett avrivningslock Paket med 1000
11805020 Plain Mitthålets krimplock Paket med 1000
11885010 Plain Mittrivningslock Paket med 1000
12616765 Guldlackerad Mitthålets krimplock Paket med 1000
12626765 Rödlackerad Mitthålets krimplock Paket med 1000
12606505 Blålackerad Mitthålets krimplock Paket med 1000
13401309 Blå lackerad Mittrivningslock Paket med 1000
15440130 Rödlackerad Mittrivningslock Paket med 1000
12646765 Grönlackerad Mitthålets krimplock Paket med 1000
15440120 Grönlackerad Mittrivningslock Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 11895010
Spara upp till 60 % på produkter för kontraktstestning
Använd kampanjkoden 28025
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 05-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Krympförslutningar av aluminium ger en säker läckagebeständig tätning.
  • 20 mm
  • aluminiumlock
  • Aluminiumtätningar måste appliceras med ett pressverktyg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klarlackad
Diameter (metrisk) Yttre 20 mm
Material Aluminium
Kvantitet 100
Stängningsstorlek ND20
Produkttyp Komplett avrivningslock