Läs mer
Fisherbrand™ 20 mm Crimp Cap
Produktkod. 12606505 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Färg:
Blålackerad
Blålackerad
Grönlackerad
Guldlackerad
Klarlackad
Rödlackerad
Vanlig
Produkttyp:
Avrivbar krympkapsyl i mitten
Komplett avrivbar Crimp Cap
Krymplock för mitthål
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Produkttyp unitSize
12606505 Blålackerad Krymplock för mitthål Paket med 1000
11805020 Vanlig Krymplock för mitthål Paket med 1000
11885010 Vanlig Avrivbar krympkapsyl i mitten Paket med 1000
11895010 Klarlackad Komplett avrivbar Crimp Cap Paket med 1000
12616765 Guldlackerad Krymplock för mitthål Paket med 1000
12626765 Rödlackerad Krymplock för mitthål Paket med 1000
13401309 Blålackerad Avrivbar krympkapsyl i mitten Paket med 1000
15440130 Rödlackerad Avrivbar krympkapsyl i mitten Paket med 1000
12646765 Grönlackerad Krymplock för mitthål Paket med 1000
15440120 Grönlackerad Avrivbar krympkapsyl i mitten Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 12606505
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Krympförslutningar av aluminium ger en säker läckagebeständig tätning.
  • 20 mm
  • aluminiumlock
  • Aluminiumtätningar måste appliceras med ett pressverktyg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Blålackerad
Diameter (metrisk) Yttre 20 mm
Material Aluminium
Kvantitet Pk. av 1000
Stängningsstorlek ND20
Produkttyp Krymplock för mitthål