Läs mer
Fisherbrand™ 20 mm Crimp Cap
Produktkod. 12626765 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blålackerad
Blålackerad
Grönlackerad
Guldlackerad
Klarlackad
Rödlackerad
Vanlig
Typ:
Avrivbar krympkapsyl i mitten
Komplett avrivbar Crimp Cap
Krymplock för mitthål
Unit Size:
Paket med 1000
Product Code. 12626765
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Krympförslutningar av aluminium ger en säker läckagebeständig tätning.
  • 20mm
  • aluminum Cap
  • Aluminum seals must be applied with a crimping tool
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Färg Rödlackerad
Diameter (metrisk) Yttre 20 mm
Material Aluminum
Kvantitet 100
Typ Krymplock för mitthål
Stängningsstorlek ND20