Läs mer
Fisherbrand™ 20 mm Crimp Cap
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blålackerad
Blålackerad
Grönlackerad
Guldlackerad
Klarlackad
Rödlackerad
Vanlig
Typ:
Avrivbar krympkapsyl i mitten
Komplett avrivbar Crimp Cap
Krymplock för mitthål
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Blålackerad |
| Diameter (metrisk) Yttre | 20 mm |
| Material | Aluminum |
| Kvantitet | 100 |
| Typ | Avrivbar krympkapsyl i mitten |
| Stängningsstorlek | ND20 |