Läs mer
Fisherbrand™ 20 mm Crimp Cap Vial Kit, Headspace, Klart glas, aluminiumlock, Silikon/PTFE septum, Förkrympt
Produktkod. 16318387 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Volym (metrisk):
12,2 ml
20 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
16318387 12,2 ml Paket med 100
12694657 20 ml Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16318387
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller 100 injektionsflaskor och 100 kapsyler med förmonterade septa.
  • ND20
  • Glas
  • Klart
  • 10 ml
  • Crimp Cap
  • Mitthål
  • aluminium
  • Silikon/PTFE
  • 3,0 mm
  • Återanvändbara brickor med två fack skyddar flaskor och förslutning samtidigt som matchande förråd håller ihop
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Vanlig
Material (liner) Silikon/PTFE
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 20 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 12,2 ml
Antal per förpackning 100
Stängningsmaterial Aluminium
Förslutningstyp Crimp Cap
Markeringspunkt Nej
Höjd (metrisk) 54.5 mm