Läs mer
Fisherbrand™ 20 mm krimptätning, guld, aluminiumlock, 10 mm mitthål, monterat septum
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Mörkgrå, Guldlackerad
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Specifikationer
Specifikationer
| Material (liner) | Butyl |
| Färg | Mörkgrå, Guldlackerad |
| Diameter (metrisk) Yttre | 20 mm |
| Material | Aluminium |
| För användning med (applikation) | Headspace |
| Kvantitet | 100 |
| Tjocklek (metrisk) | 3 mm |
| Typ | Crimp Cap |