Läs mer
Fisherbrand™ 20 mm krimptätning, guld, magnetisk lock, 5 mm mitthål, monterad septum
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blå Transparent, Genomskinlig, Guld
Blått, Grå, Guld
Grå, Guld
Mörkgrå, Guld
Silver, Vitt, Guld
Material (liner):
Butyl
PTFE/Butyl
Pharma-Fix-Septa (Butyl/PTFE)
Silikon/PTFE
Silikon/aluminium
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Specifikationer
Specifikationer
| Material (liner) | PTFE/Butyl |
| Färg | Grå, Guld |
| Diameter (metrisk) Yttre | 20 mm |
| Material | Stål |
| För användning med (applikation) | Headspace |
| Kvantitet | 100 |
| Tjocklek (metrisk) | 3 mm |
| Typ | Crimp Cap |