Läs mer
Fisherbrand™ 20 mm krimptätning, guld, magnetisk lock, 5 mm mitthål, monterad septum
Produktkod. 11815040 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blå Transparent, Genomskinlig, Guld
Blått, Grå, Guld
Grå, Guld
Mörkgrå, Guld
Silver, Vitt, Guld
Material (liner):
Butyl
PTFE/Butyl
Pharma-Fix-Septa (Butyl/PTFE)
Silikon/PTFE
Silikon/aluminium
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 11815040
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Förmonterade lock och septa är bekväma och minimerar kontaminering från hantering.
  • 20 mm
  • Stängning
  • Magnetisk
  • Lock
  • Guld
  • 5 mm mitthål
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (liner) Silikon/aluminium
Färg Silver, Vitt, Guld
Diameter (metrisk) Yttre 20 mm
Material Stål
För användning med (applikation) Headspace
Kvantitet 100
Tjocklek (metrisk) 3 mm
Typ Crimp Cap