Läs mer
Fisherbrand™ 20 mm krimptätning, guld, magnetisk lock, 8 mm mitthål, sammansatt septum
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Beige, Vitt, Guld
Blått, Grå, Guld
Blått, Vitt, Guld
Grå, Guld
Grå, Rött, Guldlackerad
Grädde, Rött, Guldlackerad
Guld, Blå Transparent, Genomskinlig
Mörkgrå, Guld
Svart, guldlackerad, Gold Lacquered
Material (liner):
Butyl
PTFE/Butyl
Silikon/PTFE
Viton 1A
Tjocklek (metrisk):
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
3 mm
3,2 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
- 20mm
- Closure
- Magnetic
- Cap
- Gold
- 8mm center hole
- Combination Seal
Specifikationer
Specifikationer
| Material (liner) | Viton 1A |
| Färg | Svart, guldlackerad, Gold Lacquered |
| Diameter (metrisk) Yttre | 20 mm |
| Material | Steel |
| För användning med (applikation) | Headspace |
| Kvantitet | 100 |
| Tjocklek (metrisk) | 1 mm |
| Typ | Crimp Cap |