Läs mer
Fisherbrand™ 20 mm krimptätning, guld, magnetisk lock, 8 mm mitthål, sammansatt septum
Produktkod. 11927071 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Beige, Vitt, Guld
Blått, Grå, Guld
Blått, Vitt, Guld
Grå, Guld
Grå, Rött, Guldlackerad
Grädde, Rött, Guldlackerad
Guld, Blå Transparent, Genomskinlig
Mörkgrå, Guld
Svart, Guldlackerad
Material (liner):
Butyl
PTFE/Butyl
Silikon/PTFE
Viton 1A
Tjocklek (metrisk):
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
3 mm
3,2 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Material (liner) Tjocklek (metrisk) Förpackningsstorlek
11927071 Blått, Vitt, Guld Silikon/PTFE 1,5 mm Paket med 1000
11798246 Blått, Grå, Guld PTFE/Butyl 3 mm Paket med 1000
12696775 Beige, Vitt, Guld Silikon/PTFE 3,2 mm Paket med 1000
12626775 Grädde, Rött, Guldlackerad Silikon/PTFE 1,5 mm Paket med 1000
11845040 Mörkgrå, Guld Butyl 3 mm Paket med 1000
11768246 Grå, Guld PTFE/Butyl 3 mm Paket med 1000
11895040 Svart, Guldlackerad Viton 1A 1 mm Paket med 1000
15294977 Grå, Rött, Guldlackerad PTFE/Butyl 1,3 mm Paket med 1000
11805963 Guld, Blå Transparent, Genomskinlig Silikon/PTFE 3 mm Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 11927071
Spara upp till 60 % på produkter för kontraktstestning
Använd kampanjkoden 28025
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 09-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förmonterade lock och septa är bekväma och minimerar kontaminering från hantering.
  • 20 mm
  • Stängning
  • Magnetisk
  • Lock
  • Guld
  • 8 mm mitthål
  • Kombinationstätning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (liner) Silikon/PTFE
Färg Blått, Vitt, Guld
Diameter (metrisk) Yttre 20 mm
Material Stål
För användning med (applikation) SPME
Kvantitet 100
Tjocklek (metrisk) 1,5 mm
Produkttyp Krymplock