Läs mer
Fisherbrand™ 20 mm krimptätning, guld, magnetisk lock, 8 mm mitthål, sammansatt septum
Produktkod. p-7113974 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Beige, Vitt, Guld
Blått, Grå, Guld
Blått, Vitt, Guld
Grå, Guld
Grå, Rött, Guldlackerad
Grädde, Rött, Guldlackerad
Guld, Blå Transparent, Genomskinlig
Mörkgrå, Guld
Svart, guldlackerad, Gold Lacquered
Material (liner):
Butyl
PTFE/Butyl
Silikon/PTFE
Viton 1A
Tjocklek (metrisk):
1 mm
1,3 mm
1,5 mm
3 mm
3,2 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 11798246
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förmonterade lock och septa är bekväma och minimerar kontaminering från hantering.
  • 20 mm
  • Stängning
  • Magnetisk
  • Lock
  • Guld
  • 8 mm mitthål
  • Kombinationstätning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (liner) PTFE/Butyl
Färg Blått, Grå, Guld
Diameter (metrisk) Yttre 20 mm
Material Stål
Septum Pharma-Fix-Septa
För användning med (applikation) Headspace
Kvantitet 100
Tjocklek (metrisk) 3 mm
Typ Crimp Cap