Läs mer
Fisherbrand™ 20mm Crimp Seal, Green, Aluminum Cap, 10mm Center hole, Assembled septum
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Dark Gray, Green Lacquered
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Specifikationer
Specifikationer
| Material (liner) | Butyl |
| Färg | Dark Gray, Green Lacquered |
| Diameter (metrisk) Yttre | 20 mm |
| Material | Aluminum |
| För användning med (applikation) | Headspace |
| Kvantitet | 100 |
| Tjocklek (metrisk) | 3 mm |
| Typ | Crimp Cap |