Läs mer
Fisherbrand™ 20 mm krimptätning, röd, magnetisk bimetallkåpa, 8 mm mitthål, monterad septum
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Beige, Vitt, Rött
Blå Transparent, Genomskinlig, Rött
Grå, Rött
Material (liner):
PTFE/Butyl
Silikon/PTFE
Tjocklek (metrisk):
3 mm
3,2 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Beskrivning
- 20 mm
- Stängning
- Magnetisk
- Bi-Metal Cap
- Rött
- 8 mm mitthål
- Kombinationstätning
Specifikationer
Specifikationer
| Material (liner) | PTFE/Butyl |
| Färg | Grå, Rött |
| Diameter (metrisk) Yttre | 20 mm |
| Material | Bimetall |
| För användning med (applikation) | Headspace |
| Kvantitet | 100 |
| Tjocklek (metrisk) | 3 mm |
| Typ | Crimp Cap |