Läs mer
Fisherbrand™ 20 mm krimptätning, röd, magnetisk bimetallkåpa, 8 mm mitthål, monterad septum
Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Specifikationer
Specifikationer
| Material (liner) | Silikon/PTFE |
| Färg | Beige, Vitt, Rött |
| Diameter (metrisk) Yttre | 20 mm |
| Material | Bimetall |
| För användning med (applikation) | Headspace |
| Kvantitet | 100 |
| Tjocklek (metrisk) | 3,2 mm |
| Produkttyp | Krymplock |