Läs mer
Fisherbrand™ 20 mm krimptätning, silver, aluminiumlock, 10 mm mitthål, monterad septum
Produktkod. 11778246 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Beige, Vitt
Blått, Vitt
Mörkgrå
Röd-Orange, Genomskinlig
Silver, Blå Transparent, Vitt
Silver, Blått, Grå
Silver, Grå, Rött
Silver, Vitt
Material (liner):
Butyl
Naturgummi/TEF
PTFE/Butyl
Silikon/PTFE
Silikon/aluminium
Tjocklek (metrisk):
1,3 mm
1,5 mm
3 mm
3,2 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Material (liner) Tjocklek (metrisk) Förpackningsstorlek
11778246 Silver, Blått, Grå PTFE/Butyl 3 mm Paket med 1000
11742458 Silver, Grå, Rött PTFE/Butyl 3 mm Paket med 1000
11891653 Silver, Vitt Silikon/aluminium 3 mm Paket med 1000
11590505 Beige, Vitt Silikon/PTFE 3,2 mm Paket med 1000
11793127 Silver, Blå Transparent, Vitt Silikon/PTFE 3 mm Paket med 1000
11845030 Mörkgrå Butyl 3 mm Paket med 1000
11884011 Blått, Vitt Silikon/PTFE 1,5 mm Paket med 1000
12616775 Röd-Orange, Genomskinlig Naturgummi/TEF 1,3 mm Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11778246
Beräknad leverans: 14-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förmonterade lock och septa är bekväma och minimerar kontaminering från hantering.
  • 20 mm
  • Kombinationstätning
  • aluminium
  • Lock
  • li>Centrumhål
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Pharma-Fix-Septa
Material (liner) PTFE/Butyl
Färg Silver, Blått, Grå
Diameter (metrisk) Yttre 20 mm
Material Aluminium
För användning med (applikation) Headspace
Kvantitet 1000
Tjocklek (metrisk) 3 mm
Stängningsstorlek 20 mm
För användning med (utrustning) 20 mm Crimp Top Vials
Gröna funktioner ACT Ecolabel (Silver)
Produkttyp Krymplock