Läs mer
Fisherbrand™ 20mm Crimp Seal, Silver, Center Tear-Off Cap, assembled septum
Handla allt Fisherbrand Produkter
Material (liner):
Butyl
PTFE/Butyl
Silikon/PTFE
Färg:
Blå Transparent, Vit, White
Blå, Grå, Gray
Grå
Mörkgrå
Tjocklek (metrisk):
3 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
- 20mm
- aluminum Cap
- Combination Seal
Specifikationer
Specifikationer
| Material (liner) | Silikon/PTFE |
| Färg | Blå Transparent, Vit, White |
| Diameter (metrisk) Yttre | 20 mm |
| Material | Aluminum |
| För användning med (applikation) | Headspace |
| Kvantitet | 100 |
| Tjocklek (metrisk) | 3 mm |
| Typ | Crimp Cap |