Läs mer
Fisherbrand™ 20mm Crimp Seal, Silver, Center Tear-Off Cap, assembled septum
Produktkod. p-7113895 Handla allt Fisherbrand Produkter
Material (liner):
Butyl
PTFE/Butyl
Silikon/PTFE
Färg:
Blå Transparent, Vit, White
Blå, Grå, Gray
Grå
Mörkgrå
Tjocklek (metrisk):
3 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 11825030
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling.
  • 20mm
  • aluminum Cap
  • Combination Seal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (liner) PTFE/Butyl
Färg Blå, Grå, Gray
Diameter (metrisk) Yttre 20 mm
Material Aluminum
Septum Pharma-Fix-Septa
För användning med (applikation) Headspace
Kvantitet 100
Tjocklek (metrisk) 3 mm
Typ Crimp Cap