Läs mer
Fisherbrand™ 20 mm krimptätning, silver, komplett avrivningslock, monterad septum
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blå Transparent, Vitt
Blått, Grå
Grå
Mörkgrå
Silver, Vit, White
Material (liner):
Butyl
PTFE/Butyl
Silikon/Aluminium
Silikon/PTFE
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Specifikationer
Specifikationer
| Material (liner) | PTFE/Butyl |
| Färg | Grå |
| Diameter (metrisk) Yttre | 20 mm |
| Material | Aluminium |
| För användning med (applikation) | Headspace |
| Kvantitet | 100 |
| Tjocklek (metrisk) | 3 mm |
| Typ | Crimp Cap |