Läs mer
Fisherbrand™ 20 mm krimptätning, silver, komplett avrivningslock, monterad septum
Produktkod. p-7113892 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blå Transparent, Vitt
Blått, Grå
Grå
Mörkgrå
Silver, Vit, White
Material (liner):
Butyl
PTFE/Butyl
Silikon/Aluminium
Silikon/PTFE
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 11737617
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förmonterade lock och septa är bekväma och minimerar kontaminering från hantering.
  • 20 mm
  • aluminiumlock
  • Kombinationstätning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (liner) PTFE/Butyl
Färg Blått, Grå
Diameter (metrisk) Yttre 20 mm
Material Aluminium
Septum Pharma-Fix-Septa
För användning med (applikation) Headspace
Kvantitet 100
Tjocklek (metrisk) 3 mm
Typ Crimp Cap