Läs mer
Fisherbrand™ 20 mm Crimp Seal, Silver, Headspace Cap (Tryckfrigöringslock), monterad septum
Product Code. 11788246 Shop All Fisherbrand Traceable Products
Change view
Click to view available options
Färg:
Beige, Vitt
Blå Transparent, Vitt
Blått, Grå
Mörkgrå
Silver, Grå
Silver, Vitt
Material (liner):
Butyl
PTFE/Butyl
Silikon/PTFE
Silikon/aluminium
Tjocklek (metrisk):
3 mm
3,2 mm
Unit Size:
Paket med 1000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Färg Material (liner) Tjocklek (metrisk) Unit Size
11788246 Blått, Grå PTFE/Butyl 3 mm Paket med 1000
11758246 Silver, Grå PTFE/Butyl 3 mm Paket med 1000
11747617 Blå Transparent, Vitt Silikon/PTFE 3 mm Paket med 1000
11580505 Beige, Vitt Silikon/PTFE 3,2 mm Paket med 1000
11835030 Mörkgrå Butyl 3 mm Paket med 1000
11885030 Silver, Vitt Silikon/aluminium 3 mm Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 11788246
Beräknad leverans: 09-10-2026
Add to basket
Add to basket
Tryckavlastningstätningar (Aluminium-PR) är utformade för att öppnas när det inre trycket överstiger 3,0 0,±5 bar.
  • 20 mm
  • Kombinationstätning
  • aluminium
  • Headspace Cap
  • Mitthål
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Material (liner) PTFE/Butyl
Färg Blått, Grå
Diameter (metrisk) Yttre 20 mm
Material Aluminium
Septum Pharma-Fix-Septa
För användning med (applikation) Headspace
Kvantitet 1000
Tjocklek (metrisk) 3 mm
Produkttyp Krymplock