Läs mer
Fisherbrand™ 20 mm Crimp Seal, Silver, Headspace Cap (Tryckfrigöringslock), monterad septum
Produktkod. 11835030 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Beige, Vitt
Blå Transparent, Vitt
Blått, Grå
Mörkgrå
Silver, Grå
Silver, Vitt
Material (liner):
Butyl
PTFE/Butyl
Silikon/PTFE
Silikon/aluminium
Tjocklek (metrisk):
3 mm
3,2 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 11835030
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tryckavlastningstätningar (Aluminium-PR) är utformade för att öppnas när det inre trycket överstiger 3,0 0,±5 bar.
  • 20 mm
  • Kombinationstätning
  • aluminium
  • Headspace Cap
  • Mitthål
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (liner) Butyl
Färg Mörkgrå
Diameter (metrisk) Yttre 20 mm
Material Aluminium
För användning med (applikation) Headspace
Kvantitet 1000
Tjocklek (metrisk) 3 mm
Typ Crimp Cap