Läs mer
Fisherbrand™ 20 mm Crimp Seal, Silver, Headspace Cap (Tryckfrigöringslock), monterad septum
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Beige, Vitt
Blå Transparent, Vitt
Blått, Grå
Mörkgrå
Silver, Grå
Silver, Vitt
Material (liner):
Butyl
PTFE/Butyl
Silikon/PTFE
Silikon/aluminium
Tjocklek (metrisk):
3 mm
3.2 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Specifikationer
Specifikationer
| Material (liner) | Silikon/aluminium |
| Färg | Silver, Vitt |
| Diameter (metrisk) Yttre | 20 mm |
| Material | Aluminium |
| För användning med (applikation) | Headspace |
| Kvantitet | 1000 |
| Tjocklek (metrisk) | 3 mm |
| Typ | Crimp Cap |