Läs mer
- Home
- Products
- Flaskor
- Autosamplerflaskor, insatser och förslutningar
- Autosamplerflaskor för kromatografi
- Thermo Scientific™ 20 mm Headspace-flaskor, septum och lock
Thermo Scientific™ 20 mm Headspace-flaskor, septum och lock
Produktkod. 10472722 Handla allt Thermo Scientific Produkter| Produktkod. | Färg | Produkttyp | Diameter (metrisk) Inre | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|
| 10472722 | Grå | Septum | 20 mm | Paket med 1000 |
| 10035774 | Klart | 20 mm Headspace Crimp Vial | 22,5 mm | Paket med 125 |
| 10330925 | Bärnsten | 20 mm Headspace Crimp Vial | - | Paket med 125 |
| 15726513 | Klart | 20 mm Headspace Crimp Vial | 22,5 mm | Paket med 125 |
| 13456946 | Klart | 20 mm Headspace Crimp Vial | 22,5 mm | Paket med 1000 |
| 10772707 | Grå, Silver | Lock med blå klorobutyl/PTFE-tätning | 20 mm | Paket med 100 |
| 10629105 | Blått, Silver | - | 20 mm | Paket med 100 |
| 10098374 | Klart | 20 mm Headspace Crimp Vial | 22 mm | Paket med 1000 |
| 11991563 | Klart | 20 mm Headspace Crimp Vial | 23 mm | Paket med 100 |
| 11965703 | Klart | 20 mm Headspace Crimp Vial | 23 mm | Paket med 100 |
| 10623633 | Klart | Crimp | 23 mm | Paket med 1000 |
| 11905713 | Klart | 20 mm Headspace Crimp Vial | 23 mm | Paket med 100 |
| 10776635 | Klart | 20 mm Headspace Crimp Vial Convenience Kit | 20 mm | Paket med 100 |
| 12450268 | Klart | 20 mm Headspace Crimp Vial | 23 mm | Paket med 1000 |
| 12460268 | Klart | 20 mm Headspace Crimp Vial | 30 mm | Paket med 1000 |
| 12420268 | Klart | 20 mm Headspace Crimp Vial Convenience Kit | 23 mm | Paket med 100 |
| 12400278 | Klart | 20 mm Headspace Crimp Vial Convenience Kit | 23 mm | Paket med 1000 |
| 10554095 | Silver | - | 20 mm | Paket med 100 |
| 10713487 | Blått | - | 20 mm | Paket med 100 |
| 10147784 | Bärnsten | - | 20 mm | Paket med 100 |
| 10104424 | Klart | 20 mm Headspace Crimp Vial | 22,5 mm | Paket med 125 |
| 10337824 | Klart | 20 mm Headspace Crimp Vial | 22,5 mm | Paket med 125 |
| 11513770 | Bärnsten | 20 mm Headspace Crimp Vial | 22,5 mm | Paket med 125 |
| 11583870 | Bärnsten | - | 20 mm | Paket med 1000 |
| 10046074 | Blått | - | 20 mm | Paket med 100 |
| 11563770 | Klart | 20 mm Headspace Crimp Vial | 30 mm | Paket med 100 |
| 11553770 | Klart | 20 mm Headspace Crimp Vial | 23 mm | Paket med 125 |
| 11543770 | Bärnsten | 22 mm Headspace Crimp-flaska | 22,5 mm | Paket med 125 |
| 11921573 | Klart | 20 mm Headspace Crimp Vial | 18 mm | Paket med 100 |
| 11911573 | Klart | Headspace-flaska | 18 mm | Paket med 100 |
| 11583760 | Klart | 20 mm Headspace Crimp Vial | 22 mm | Paket med 125 |
| 12440298 | Klart | 20 mm Headspace Crimp Vial | 22 mm | Paket med 1000 |
| 10446502 | Silver | - | 20 mm | Paket med 1000 |
| 11311613 | Silver | - | 20 mm | Paket med 1000 |
| 12460298 | Silver | Tryckavlastningscrimplock | 20 mm | Paket med 1000 |
| 10540373 | Grå, Rött, Silver | - | 20 mm | Paket med 100 |
| 12480278 | Grå, Rött, Silver | - | 20 mm | Paket med 100 |
| 11925713 | Klart, Grå, Silver | - | 20 mm | Paket med 100 |
| 12410298 | Klart, Grå, Silver | - | 20 mm | Paket med 100 |
| 12400288 | Grå, Silver | - | 20 mm | Paket med 100 |
| 10360885 | Grå, Silver | - | 20 mm | Paket med 100 |
| 10518785 | Tan, Vitt, Silver | - | 20 mm | Paket med 100 |
| 10158034 | Klart, Blå Translucent, Guld | - | 20 mm | Paket med 100 |
| 10076164 | Klart, Blå Translucent, Guld | - | 20 mm | Paket med 100 |
| 12490288 | Klart, Blå Translucent, Silver | - | 20 mm | Paket med 100 |
| 11568190 | Silver | - | 20 mm | Paket med 500 |
| 11578190 | Silver | Magnetisk krimplock | 20 mm | Paket med 500 |
| 11588190 | Blått | Krymplock | 20 mm | Paket med 500 |
| 10338822 | Rött | Compsosit magnetisk krimplock | 20 mm | Paket med 500 |
| 10185232 | Blått | - | 20 mm | Paket med 500 |
| 10339062 | Blått, Silver | - | 20 mm | Paket med 500 |
| 11548200 | Grå, Silver | - | 20 mm | Paket med 500 |
| 11558200 | Blått, Silver | - | 20 mm | Paket med 500 |
| 11588170 | Naturlig | - | 20 mm | Paket med 250 |
| 15260349 | Rött, Naturlig | - | 20 mm | Paket med 500 |
| 15270349 | Rött, Silver | - | 20 mm | Paket med 500 |
| 12470268 | Grå | - | 20 mm | Paket med 1000 |
| 12490268 | Tan, Vitt | - | 20 mm | Paket med 100 |
| 12450278 | Grå, Rött | - | 20 mm | Paket med 100 |
| 10348822 | Blått, Rött | - | 20 mm | Paket med 500 |
| 12490278 | Svart, Grå | - | 20 mm | Paket med 100 |
| 10141442 | Svart | Septum | 20 mm | Paket med 100 |
| 11598190 | Grå | - | 20 mm | Paket med 500 |
| 10258012 | Grå | Septum | 20 mm | Paket med 2000 |
| 10207682 | Grå | Septum | 20 mm | Paket med 1000 |
| 10513333 | Svart, Grå | - | 20 mm | Paket med 1000 |
| 10455012 | Rött | - | 20 mm | Paket med 100 |
| 10574083 | - | Septum | 20 mm | Paket med 100 |
| 11508200 | Blått | Septum | 20 mm | Paket med 500 |
| 11593670 | Rött | Septum | 20 mm | Paket med 100 |
| 10759843 | Rött, Blått | - | 20 mm | Paket med 500 |
| 11518200 | Blått | Septum | 20 mm | Paket med 500 |
| 11538200 | Vitt | - | 20 mm | Paket med 500 |
Använd kampanjkoden 27993
Logga inför att se lagersaldo.
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "27993" för att få ditt kampanjpris.
Descripción
Headspace-flaskor finns i klart eller bärnstensfärgat glas med en rund eller platt bas, en krimpförsegling med fasad eller fyrkantig kantfinish, eller med en skruvgängad finish. Headspace-flaskor, septum och kapsyler kan köpas i olika kvantiteter separat eller tillsammans som bekvämlighetssatser för att passa dina laboratoriebehov.
Thermo Scientific™ headspace-flaskor finns i klart eller bärnstensfärgat glas med en rund eller platt bas, en krimpförsegling med fasad eller fyrkantig kantfinish, eller med en skruvgängad finish. Headspace-flaskor, septum och kapsyler kan köpas i olika kvantiteter separat eller tillsammans som bekvämlighetssatser för att passa dina laboratoriebehov.
Välj septa material för att möta dina behov.
- Grå butylproppar är en ekonomisk septum för applikationer med lägre °temperatur (125 C) eller lågtryck.
- Grå PTFE/Röd gummisepta är ett ekonomiskt val där en PTFE-barriär önskas.
- PTFE/White Silicone PurePack Septa för allmän analys av flyktiga ämnen.
- Grå PTFE/gjuten svart butyl septa ger en mer positiv tätning mot förlust av fasta gaser.
- PTFE/Blue High Purity Silicone Septum reducerar bakgrund från extraherbara ämnen eller avgasning av flyktiga föroreningar.
- Black Rubber septum är ett ekonomiskt val för applikationer där minskade nivåer av ångpenetration önskas.
Omonterade bekvämlighetssatser Nationella
och Chromacol Headspace omonterade bekvämlighetssatser sparar tid under provberedningen och inkluderar matchade mängder flaskor och silveraluminiumförslutningar med förmonterade septa för extra bekvämlighet.
Especificaciones
Especificaciones
| Beskrivning | Septum för 20 mm Crimp Caps |
| Diameter (metrisk) Inre | 20 mm |
| Färg | Grå |
| Material | Klorbutyl |
| Förslutningstyp | Endast septum |
| Kvantitet | 1000 |
| Tjocklek (metrisk) | 3.0 mm |
| Höjd (metrisk) | 3 mm |
| Produkttyp | Septum |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.