Läs mer
Thermo Scientific™ 20 mm Headspace-flaskor, septum och lock
Produktkod. 10623633 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Färg:
Blått
Blått
Blått, Rött
Blått, Silver
Bärnsten
Grå
Grå
Grå, Rött
Grå, Rött, Silver
Grå, Silver
Klart
Klart, Blå Translucent, Guld
Klart, Blå Translucent, Silver
Klart, Grå, Silver
Naturlig
Rött
Rött, Blått
Rött, Naturlig
Rött, Silver
Silver
Silver, Tan, Vitt
Svart
Svart, Grå
Tan, Vitt
Tan, Vitt, Silver
Vitt
Produkttyp:
20 mm Headspace Crimp Vial
20 mm Headspace Crimp Vial Convenience Kit
22 mm Headspace Crimp-flaska
Compsosit magnetisk krimplock
Crimp Cap
Headspace-flaska
Krymplock
Lock med blå klorobutyl/PTFE-tätning
Magnetisk krimplock
Septum
Tryckavlastningscrimplock
Diameter (metrisk) Inre:
18 mm
20 mm
22 mm
22,5 mm
23 mm
30 mm
missing translation for 'unitSize'
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 125
Paket med 2000
Paket med 250
Paket med 500
74 product options available for selection
Product selection table with 74 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Färg Produkttyp Diameter (metrisk) Inre unitSize
10623633 Klart Headspace-flaska 23 mm Paket med 1000
10035774 Klart 20 mm Headspace Crimp Vial 22,5 mm Paket med 125
10330925 Bärnsten 20 mm Headspace Crimp Vial - Paket med 125
15726513 Klart 20 mm Headspace Crimp Vial 22,5 mm Paket med 125
13456946 Klart 20 mm Headspace Crimp Vial 22,5 mm Paket med 1000
10772707 Grå, Silver Lock med blå klorobutyl/PTFE-tätning 20 mm Paket med 100
10629105 Blått, Silver - 20 mm Paket med 100
10098374 Klart 20 mm Headspace Crimp Vial 22 mm Paket med 1000
11991563 Klart 20 mm Headspace Crimp Vial 23 mm Paket med 100
11965703 Klart 20 mm Headspace Crimp Vial 23 mm Paket med 100
11905713 Klart 20 mm Headspace Crimp Vial 23 mm Paket med 100
10776635 Klart 20 mm Headspace Crimp Vial Convenience Kit 20 mm Paket med 100
12450268 Klart 20 mm Headspace Crimp Vial 23 mm Paket med 1000
12460268 Klart 20 mm Headspace Crimp Vial 30 mm Paket med 1000
12420268 Klart 20 mm Headspace Crimp Vial Convenience Kit 23 mm Paket med 100
12400278 Klart 20 mm Headspace Crimp Vial Convenience Kit 23 mm Paket med 1000
10554095 Silver - 20 mm Paket med 100
10713487 Blått - 20 mm Paket med 100
10147784 Bärnsten - 20 mm Paket med 100
10104424 Klart 20 mm Headspace Crimp Vial 22,5 mm Paket med 125
10337824 Klart 20 mm Headspace Crimp Vial 22,5 mm Paket med 125
11513770 Bärnsten 20 mm Headspace Crimp Vial 22,5 mm Paket med 125
11583870 Bärnsten - 20 mm Paket med 1000
10046074 Blått - 20 mm Paket med 100
11563770 Klart 20 mm Headspace Crimp Vial 30 mm Paket med 100
11553770 Klart 20 mm Headspace Crimp Vial 23 mm Paket med 125
11543770 Bärnsten 22 mm Headspace Crimp-flaska 22,5 mm Paket med 125
11921573 Klart 20 mm Headspace Crimp Vial 18 mm Paket med 100
11911573 Klart Headspace-flaska 18 mm Paket med 100
11583760 Klart 20 mm Headspace Crimp Vial 22 mm Paket med 125
12440298 Klart 20 mm Headspace Crimp Vial 22 mm Paket med 1000
10446502 Silver - 20 mm Paket med 1000
11311613 Silver - 20 mm Paket med 1000
12460298 Silver Tryckavlastningscrimplock 20 mm Paket med 1000
10540373 Grå, Rött, Silver - 20 mm Paket med 100
12480278 Grå, Rött, Silver - 20 mm Paket med 100
11925713 Klart, Grå, Silver - 20 mm Paket med 100
12410298 Klart, Grå, Silver - 20 mm Paket med 100
12400288 Grå, Silver - 20 mm Paket med 100
10360885 Grå, Silver - 20 mm Paket med 100
12410278 Silver, Tan, Vitt Krymplock - Paket med 100
10518785 Tan, Vitt, Silver - 20 mm Paket med 100
10158034 Klart, Blå Translucent, Guld - 20 mm Paket med 100
10076164 Klart, Blå Translucent, Guld - 20 mm Paket med 100
12490288 Klart, Blå Translucent, Silver - 20 mm Paket med 100
11568190 Silver - 20 mm Paket med 500
11578190 Silver Magnetisk krimplock 20 mm Paket med 500
11588190 Blått Crimp Cap 20 mm Paket med 500
10338822 Rött Compsosit magnetisk krimplock 20 mm Paket med 500
10185232 Blått - 20 mm Paket med 500
10339062 Blått, Silver - 20 mm Paket med 500
11548200 Grå, Silver - 20 mm Paket med 500
11558200 Blått, Silver - 20 mm Paket med 500
11588170 Naturlig - 20 mm Paket med 250
15260349 Rött, Naturlig - 20 mm Paket med 500
15270349 Rött, Silver - 20 mm Paket med 500
12470268 Grå - 20 mm Paket med 1000
12490268 Tan, Vitt - 20 mm Paket med 100
12450278 Grå, Rött - 20 mm Paket med 100
10348822 Blått, Rött - 20 mm Paket med 500
12490278 Svart, Grå - 20 mm Paket med 100
10141442 Svart Septum 20 mm Paket med 100
11598190 Grå - 20 mm Paket med 500
10258012 Grå Septum 20 mm Paket med 2000
10472722 Grå Septum 20 mm Paket med 1000
10207682 Grå Septum 20 mm Paket med 1000
10513333 Svart, Grå - 20 mm Paket med 1000
10455012 Rött - 20 mm Paket med 100
10574083 - Septum 20 mm Paket med 100
11508200 Blått Septum 20 mm Paket med 500
11593670 Rött Septum 20 mm Paket med 100
10759843 Rött, Blått - 20 mm Paket med 500
11518200 Blått Septum 20 mm Paket med 500
11538200 Vitt - 20 mm Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 74 options available.
74 missing translation for 'options'
Product Code. 10623633 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific™ missing translation for 'supplierNo' C4020410
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
View all promotions
Beräknad leverans: 27-08-2026
Add to basket
Add to basket
Headspace-flaskor finns i klart eller bärnstensfärgat glas med en rund eller platt bas, en krimpförsegling med fasad eller fyrkantig kantfinish, eller med en skruvgängad finish. Headspace-flaskor, septum och kapsyler kan köpas i olika kvantiteter separat eller tillsammans som bekvämlighetssatser för att passa dina laboratoriebehov.
Thermo Scientific™ headspace-flaskor finns i klart eller bärnstensfärgat glas med en rund eller platt bas, en krimpförsegling med fasad eller fyrkantig kantfinish, eller med en skruvgängad finish. Headspace-flaskor, septum och kapsyler kan köpas i olika kvantiteter separat eller tillsammans som bekvämlighetssatser för att passa dina laboratoriebehov.
  • Borosilikatglas typ 1
  • Genomskinliga glasflaskor med 20 mm krympförseglingsfinish är designade för att passa de flesta autosamplare för headspace
  • Flaskor med platt botten maximerar uppvärmningseffektiviteten när de används med botten
  • Ampuller med rund botten hanteras lättare av robotarmar som lyfter flaskan från brickan
  • Rundbottenflaskor fördelar det inre trycket som skapas vid höga temperaturer över glasytan
  • Fasad kantfinish har en robust kant som trycks in i skiljeväggen för en mer effektiv tätning
Kompatibilitet
  • Flaskor med platt botten har en längre hals för passform Carlo Erba™ och Agilent™ enheter
  • Rundbottenflaskor är designade för Perkin Elmer™ , Tekmar™ och Varian™ enheter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beskrivning 10 ml; platt botten; Square Rim Crimp Top Vial
Diameter (metrisk) öppning 20 mm
Diameter (metrisk) Inre 23 mm
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 23 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 12.5 mL
Basstil Platt botten
Volym (metrisk) Totalt 12.5 mL
Förslutningstyp Crimp Cap
Kvantitet 1000
Stängningsstorlek 20 mm
Markeringspunkt Nej
Volym (metrisk) Användbar 10 mL
För användning med (utrustning) Carlo Erba™ och Agilent™ Enheter
Höjd (metrisk) 46 mm
Produkttyp Headspace-flaska
Show More Show Less
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.