Läs mer
- Home
- Products
- Flaskor
- Autosamplerflaskor, insatser och förslutningar
- Endast autosamplerflaskor för kromatografi
- Thermo Scientific™ 20 mm Headspace-flaskor, septum och lock
Thermo Scientific™ 20 mm Headspace-flaskor, septum och lock
Produktkod. 11518200 Handla allt Thermo Scientific Produkter| Produktkod. | Färg | Produkttyp | Diameter (metrisk) Inre | Material | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11518200 | Blått | Septum för stängning | 20 mm | PTFE, Silikon | Paket med 500 |
| 10035774 | Klart | 20 mm krympflaska med huvudutrymme | 22,5 mm | Glass | Paket med 125 |
| 10330925 | Bärnsten | 20 mm krympflaska med huvudutrymme | - | Glas | Paket med 125 |
| 15726513 | Clear | 20 mm krympflaska med huvudutrymme | 22,5 mm | Glas | Paket med 125 |
| 13456946 | Klart | 20 mm krympflaska med huvudutrymme | 22,5 mm | Glas | Paket med 1000 |
| 10772707 | Gray, Silver | Lock med blå klorbutyl/PTFE-tätning | 20 mm | Klorbutyl, PTFE, aluminium, PTFE, Aluminum | Paket med 100 |
| 10629105 | Blue, Silver | - | 20 mm | PTFE, silikon, aluminium, Silicone, Aluminum | Paket med 100 |
| 10098374 | Klart | 20 mm krympflaska med huvudutrymme | 22 mm | Glass | Paket med 1000 |
| 11991563 | Klart | 20 mm krympflaska med huvudutrymme | 23 mm | Glas | Paket med 100 |
| 11965703 | Klart | 20 mm krympflaska med huvudutrymme | 23 mm | Glas | Paket med 100 |
| 10623633 | Klart | 20 mm Headspace Crimp Vial | 23 mm | Glas | Paket med 1000 |
| 11905713 | Klart | 20 mm krympflaska med huvudutrymme | 23 mm | Glas | Paket med 100 |
| 10776635 | Klart | 20 mm Headspace Crimp Vial Convenience Kit | 20 mm | Glas | Paket med 100 |
| 12450268 | Klart | 20 mm krympflaska med huvudutrymme | 23 mm | Glas | Paket med 1000 |
| 12460268 | Klart | 20 mm krympflaska med huvudutrymme | 30 mm | Glas | Paket med 1000 |
| 12420268 | Klart | 20 mm Headspace Crimp Vial Convenience Kit | 23 mm | Glas | Paket med 100 |
| 12400278 | Klart | 20 mm Headspace Crimp Vial Convenience Kit | 23 mm | Glas | Paket med 1000 |
| 10554095 | Silver | - | 20 mm | Aluminium | Paket med 100 |
| 10713487 | Blått | - | 20 mm | Aluminium, plåt, Tinplate | Paket med 100 |
| 10147784 | Amber | - | 20 mm | PTFE, silikon, Silicone | Paket med 100 |
| 10104424 | Klart | 20 mm krympflaska med huvudutrymme | 22,5 mm | Glas | Paket med 125 |
| 10337824 | Klart | 20 mm krympflaska med huvudutrymme | 22,5 mm | Glas | Paket med 125 |
| 11513770 | Bärnsten | 20 mm krympflaska med huvudutrymme | 22,5 mm | Glas | Paket med 125 |
| 11583870 | Bärnsten | - | 20 mm | Butyl | Paket med 1000 |
| 10046074 | Blått | - | 20 mm | PTFE, silikon, aluminium, plåt, Silicone, Aluminum, Tinplate | Paket med 100 |
| 11563770 | Klart | 20 mm krympflaska med huvudutrymme | 30 mm | Glas | Paket med 100 |
| 11553770 | Klart | 20 mm krympflaska med huvudutrymme | 23 mm | Glas | Paket med 125 |
| 11543770 | Bärnsten | 22 mm krympflaska med huvudutrymme | 22,5 mm | Glas | Paket med 125 |
| 11921573 | Klart | 20 mm krympflaska med huvudutrymme | 18 mm | Glas | Paket med 100 |
| 11911573 | Klart | 20 mm Headspace Crimp Vial | 18 mm | Glas | Paket med 100 |
| 11583760 | Klart | 20 mm krympflaska med huvudutrymme | 22 mm | Glas | Paket med 125 |
| 12440298 | Klart | 20 mm krympflaska med huvudutrymme | 22 mm | Glas | Paket med 1000 |
| 10446502 | Silver | - | 20 mm | Aluminium | Paket med 1000 |
| 11311613 | Silver | - | 20 mm | Aluminium | Paket med 1000 |
| 12460298 | Silver | Tryckavlastningskrymplock | 20 mm | Aluminium-PR | Paket med 1000 |
| 10540373 | Grå, Röd, Silver, Red, Silver | - | 20 mm | PTFE, gummi, aluminium, Rubber, Aluminum | Paket med 100 |
| 12480278 | Grå, Röd, Silver, Red, Silver | - | 20 mm | PTFE, gummi, aluminium-PR, Rubber, Aluminum-PR | Paket med 100 |
| 11925713 | Klar, Grå, Silver, Gray, Silver | - | 20 mm | PTFE, butylgummi, aluminium, Butyl Rubber, Aluminum | Paket med 100 |
| 12410298 | Klar, Grå, Silver, Gray, Silver | - | 20 mm | PTFE, butylgummi, aluminium-PR, Butyl Rubber, Aluminum-PR | Paket med 100 |
| 12400288 | Grå, Silver, Silver | - | 20 mm | PTFE, butylgummi, aluminium, Butyl Rubber, Aluminum | Paket med 100 |
| 10360885 | Grå, Silver, Silver | - | 20 mm | PTFE, butylgummi, aluminium-PR, Butyl Rubber, Aluminum-PR | Paket med 100 |
| 12410278 | Silver, Tan, White | Krymplock | - | PTFE, silikon, aluminium, Silicone, Aluminum | Paket med 100 |
| 10518785 | Brun, Vit, Silver, White, Silver | - | 20 mm | PTFE, silikon, aluminium-PR, Silicone, Aluminum-PR | Paket med 100 |
| 10158034 | Klar, Blå Genomskinlig, Guld, Blue Translucent, Gold | - | 20 mm | PTFE, silikon, plåt, Silicone, Tinplate | Paket med 100 |
| 10076164 | Klar, Blå Genomskinlig, Guld, Blue Translucent, Gold | - | 20 mm | PTFE, silikon, plåt, Silicone, Tinplate | Paket med 100 |
| 12490288 | Klar, Blå Genomskinlig, Silver, Blue Translucent, Silver | - | 20 mm | PTFE, silikon, aluminium-PR, Silicone, Aluminum-PR | Paket med 100 |
| 11568190 | Silver | - | 20 mm | Aluminium | Paket med 500 |
| 11578190 | Silver | Magnetisk Crimp Cap | 20 mm | Bleck | Paket med 500 |
| 11588190 | Blått | - | 20 mm | Aluminium, plåt, Tinplate | Paket med 500 |
| 10338822 | Rött | Magnetisk krympkapsyl i komposit | 20 mm | Aluminium, Bleck | Paket med 500 |
| 10185232 | Blått | - | 20 mm | PTFE, silikon, plåt, aluminium, Silicone, Tinplate, Aluminum | Paket med 500 |
| 10339062 | Blå, Silver, Silver | - | 20 mm | PTFE, silikon, plåt, Silicone, Tinplate | Paket med 500 |
| 11548200 | Grå, Silver, Silver | - | 20 mm | Bromobutyl, PTFE, aluminium, PTFE, Aluminum | Paket med 500 |
| 11558200 | Blå, Silver, Silver | - | 20 mm | PTFE, silikon, aluminium, Silicone, Aluminum | Paket med 500 |
| 11588170 | Naturlig | - | 20 mm | Polyeten | Paket med 250 |
| 15260349 | Röd, Naturlig, Natural | - | 20 mm | PTFE, silikon, aluminium, plåt, Silicone, Aluminum, Tinplate | Paket med 500 |
| 15270349 | Röd, Silver, Silver | - | 20 mm | PTFE, silikon, plåt, Silicone, Tinplate | Paket med 500 |
| 12470268 | Gray | - | 20 mm | Brombutyl | Paket med 1000 |
| 12490268 | Brun, Vit, White | - | 20 mm | PTFE, silikon, Silicone | Paket med 100 |
| 12450278 | Grå, Röd, Red | - | 20 mm | PTFE, gummi, Rubber | Paket med 100 |
| 10348822 | Blå, Röd, Red | - | 20 mm | PTFE, silikon, aluminium, plåt, Silicone, Aluminum, Tinplate | Paket med 500 |
| 12490278 | Svart, Grå, Gray | - | 20 mm | Butyl, PTFE, PTFE | Paket med 100 |
| 10141442 | Svart | Septum för stängning | 20 mm | Gummi | Paket med 100 |
| 11598190 | Gray | - | 20 mm | Bromobutyl | Paket med 500 |
| 10258012 | Grå | Septum för stängning | 20 mm | Butyl | Paket med 2000 |
| 10472722 | Grå | Septum för stängning | 20 mm | Klorbutyl | Paket med 1000 |
| 10207682 | Grå | Septum för stängning | 20 mm | Bromobutyl, PTFE | Paket med 1000 |
| 10513333 | Svart, Grå, Gray | - | 20 mm | Brombutyl, PTFE, PTFE | Paket med 1000 |
| 10455012 | Rött | - | 20 mm | Silikon, aluminium, Aluminum | Paket med 100 |
| 10574083 | - | Septum för stängning | 20 mm | Silikon, PTFE | Paket med 100 |
| 11508200 | Blått | Septum för stängning | 20 mm | Silikon, PTFE | Paket med 500 |
| 11593670 | Rött | Septum för stängning | 20 mm | Silikon, PTFE | Paket med 100 |
| 10759843 | Röd, Blå, Blue | - | 20 mm | PTFE, silikon, Silicone | Paket med 500 |
| 11538200 | Vitt | - | 20 mm | PTFE, silikon, plåt, aluminium, Silicone, Tinplate, Aluminum | Paket med 500 |
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28170" för att få ditt kampanjpris.
Description
Headspace-flaskor finns i klart eller bärnstensfärgat glas med en rund eller platt bas, en krimpförsegling med fasad eller fyrkantig kantfinish, eller med en skruvgängad finish. Headspace-flaskor, septum och kapsyler kan köpas i olika kvantiteter separat eller tillsammans som bekvämlighetssatser för att passa dina laboratoriebehov.
Thermo Scientific™ headspace-flaskor finns i klart eller bärnstensfärgat glas med en rund eller platt bas, en krimpförsegling med fasad eller fyrkantig kantfinish, eller med en skruvgängad finish. Headspace-flaskor, septum och kapsyler kan köpas i olika kvantiteter separat eller tillsammans som bekvämlighetssatser för att passa dina laboratoriebehov.
Välj septa material för att möta dina behov.
- Grå butylproppar är en ekonomisk septum för applikationer med lägre °temperatur (125 C) eller lågtryck.
- Grå PTFE/Röd gummisepta är ett ekonomiskt val där en PTFE-barriär önskas.
- PTFE/White Silicone PurePack Septa för allmän analys av flyktiga ämnen.
- Grå PTFE/gjuten svart butyl septa ger en mer positiv tätning mot förlust av fasta gaser.
- PTFE/Blue High Purity Silicone Septum reducerar bakgrund från extraherbara ämnen eller avgasning av flyktiga föroreningar.
- Black Rubber septum är ett ekonomiskt val för applikationer där minskade nivåer av ångpenetration önskas.
Omonterade bekvämlighetssatser Nationella
och Chromacol Headspace omonterade bekvämlighetssatser sparar tid under provberedningen och inkluderar matchade mängder flaskor och silveraluminiumförslutningar med förmonterade septa för extra bekvämlighet.
Specifications
Specifications
| Beskrivning | Septum för 20 mm Crimp Caps |
| Diameter (metrisk) Inre | 20 mm |
| Färg | Blått |
| Material | PTFE, Silikon |
| Förslutningstyp | Endast septum |
| Kvantitet | 500 |
| Tjocklek (metrisk) | 1.0 mm |
| Produkttyp | Septum för stängning |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.