Läs mer
Thermo Scientific™ 20 mm Headspace-flaskor, septum och lock
Beskrivning
Headspace-flaskor finns i klart eller bärnstensfärgat glas med en rund eller platt bas, en krimpförsegling med fasad eller fyrkantig kantfinish, eller med en skruvgängad finish. Headspace-flaskor, septum och kapsyler kan köpas i olika kvantiteter separat eller tillsammans som bekvämlighetssatser för att passa dina laboratoriebehov.
Thermo Scientific™ headspace-flaskor finns i klart eller bärnstensfärgat glas med en rund eller platt bas, en krimpförsegling med fasad eller fyrkantig kantfinish, eller med en skruvgängad finish. Headspace-flaskor, septum och kapsyler kan köpas i olika kvantiteter separat eller tillsammans som bekvämlighetssatser för att passa dina laboratoriebehov.
Choose septa materials to meet your needs.
- Gray Butyl Stoppers are an economical septum for lower temperature (125°C) or low-pressure applications.
- Gray PTFE/Red Rubber Septa are an economical choice where a PTFE barrier is desired.
- PTFE/White Silicone PurePack Septa for general volatiles analysis.
- Gray PTFE/Molded Black Butyl Septa offer a more positive seal against loss of fixed gases.
- PTFE/Blue High Purity Silicone Septum reduces background from extractables or outgassing of volatile contaminants.
- The Black Rubber septum is an economical choice for applications where reduced levels of vapor penetration are desired.
Unassembled convenience kits
National and Chromacol Headspace Unassembled Convenience Kits save time during sample preparation and include matched quantities of vials and silver aluminum seals with prefitted septa for added convenience.
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Natural |
| Beskrivning | Two Part Crimp Cap; with Blue Silicone/PTFE Liner |
| Diameter (metrisk) öppning | 20 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 20 mm |
| Färg | Vitt |
| Material | PTFE, silikon, plåt, aluminium, Silicone, Tinplate, Aluminum |
| Septum | 20mm Blue Silicone/Natural PTFE |
| Stängningsmaterial | Aluminum, Tinplate |
| Förslutningstyp | Crimp Cap (Magnetic) |
| Kvantitet | 500 |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.