Läs mer
Thermo Scientific™ 20 mm Headspace-flaskor, septum och lock
Produktkod. 11598190
Färg:
Amber
Blått
Blue, Silver
Blå, Röd, Red
Blå, Silver, Silver
Blått
Brun, Vit, Silver, White, Silver
Brun, Vit, White
Bärnsten
Clear
Grå
Gray
Gray, Silver
Grå, Röd, Red
Grå, Röd, Silver, Red, Silver
Grå, Silver, Silver
Klar, Blå Genomskinlig, Guld, Blue Translucent, Gold
Klar, Blå Genomskinlig, Silver, Blue Translucent, Silver
Klar, Grå, Silver, Gray, Silver
Klart
Naturlig
Röd, Blå, Blue
Röd, Naturlig, Natural
Röd, Silver, Silver
Rött
Silver
Silver, Tan, White
Svart
Svart, Grå, Gray
Vitt
Diameter (metrisk) Inre:
18 mm
20 mm
22 mm
22,5 mm
23 mm
30 mm
Material:
Aluminium
Aluminium, Bleck
Aluminium, plåt, Tinplate
Aluminium-PR
Bleck
Brombutyl
Brombutyl, PTFE, PTFE
Bromobutyl
Bromobutyl, PTFE
Bromobutyl, PTFE, aluminium, PTFE, Aluminum
Butyl
Butyl, PTFE, PTFE
Glas
Glass
Gummi
Klorbutyl
Klorbutyl, PTFE, aluminium, PTFE, Aluminum
PTFE, Silikon
PTFE, butylgummi, aluminium, Butyl Rubber, Aluminum
PTFE, butylgummi, aluminium-PR, Butyl Rubber, Aluminum-PR
PTFE, gummi, Rubber
PTFE, gummi, aluminium, Rubber, Aluminum
PTFE, gummi, aluminium-PR, Rubber, Aluminum-PR
PTFE, silikon, Silicone
PTFE, silikon, aluminium, Silicone, Aluminum
PTFE, silikon, aluminium, plåt, Silicone, Aluminum, Tinplate
PTFE, silikon, aluminium-PR, Silicone, Aluminum-PR
PTFE, silikon, plåt, Silicone, Tinplate
PTFE, silikon, plåt, aluminium, Silicone, Tinplate, Aluminum
Polyeten
Silikon, PTFE
Silikon, aluminium, Aluminum
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 125
Paket med 2000
Paket med 250
Paket med 500
Typ:
20 mm Headspace Crimp Vial
20 mm Headspace Crimp Vial Convenience Kit
20 mm krympflaska med huvudutrymme
22 mm krympflaska med huvudutrymme
Krymplock
Lock med blå klorbutyl/PTFE-tätning
Magnetisk Crimp Cap
Magnetisk krympkapsyl i komposit
Septum för stängning
Tryckavlastningskrymplock
Produktkod. 11598190
Brand: Thermo Scientific™ 20B3P
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Headspace-flaskor finns i klart eller bärnstensfärgat glas med en rund eller platt bas, en krimpförsegling med fasad eller fyrkantig kantfinish, eller med en skruvgängad finish. Headspace-flaskor, septum och kapsyler kan köpas i olika kvantiteter separat eller tillsammans som bekvämlighetssatser för att passa dina laboratoriebehov.
Thermo Scientific™ headspace-flaskor finns i klart eller bärnstensfärgat glas med en rund eller platt bas, en krimpförsegling med fasad eller fyrkantig kantfinish, eller med en skruvgängad finish. Headspace-flaskor, septum och kapsyler kan köpas i olika kvantiteter separat eller tillsammans som bekvämlighetssatser för att passa dina laboratoriebehov.
Choose septa materials to meet your needs.
  • Gray Butyl Stoppers are an economical septum for lower temperature (125°C) or low-pressure applications.
  • Gray PTFE/Red Rubber Septa are an economical choice where a PTFE barrier is desired.
  • PTFE/White Silicone PurePack Septa for general volatiles analysis.
  • Gray PTFE/Molded Black Butyl Septa offer a more positive seal against loss of fixed gases.
  • PTFE/Blue High Purity Silicone Septum reduces background from extractables or outgassing of volatile contaminants.
  • The Black Rubber septum is an economical choice for applications where reduced levels of vapor penetration are desired.
Unassembled convenience kits
National and Chromacol Headspace Unassembled Convenience Kits save time during sample preparation and include matched quantities of vials and silver aluminum seals with prefitted septa for added convenience.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Septum for 20mm Crimp Caps
Diameter (metrisk) Inre 20 mm
Färg Gray
Material Bromobutyl
Förslutningstyp Septum Only
Höjd (metrisk) 9 mm
Kvantitet 500
Tjocklek (metrisk) 3.0 mm
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.