Läs mer
Fisherbrand™ 20 mm PP skruvtätning, vit, sluten topp, 20-400 gänga, monterad septum
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Material (liner) | PTFE/Butyl |
| Färg | Grå, Rött, Vitt |
| Diameter (metrisk) Yttre | 20 mm |
| Material | Polypropen |
| För användning med (applikation) | Förvaring |
| Kvantitet | 100 |
| Tjocklek (metrisk) | 1.3 mm |
| Stängningsstorlek | 20-400 |
| Produkttyp | Skruvlock |