missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(20R)-17alpha,20-Dihydroxycholesterol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (20R)-17alpha,20-Dihydroxycholesterol |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H46O3/c1-18(2)7-6-13-26(5,29)27(30)16-12-23-21-9-8-19-17-20(28)10-14-24(19,3)22(21)11-15-25(23,27)4/h8,18,20-23,28-30H,6-7,9-17H2,1-5H3/t20-,21+,22-,23-,24-,25-,26+,27+/m0/s1 |
| Formel vikt | 418.3447 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?