Läs mer
(20R)-3-Oxopregn-4-en-20-yl Acetate, Mikromol™
Beskrivning
(20R)-3-Oxopregn-4-en-20-yl Acetate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (20R)-3-Oxopregn-4-en-20-yl Acetate |
| CAS | 5062-62-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | (20R)-3-Oxopregn-4-en-20-yl Acetate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C23 H34 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | (20R)-3-Oxopregn-4-en-20-yl Acetate, Progesterone Imp. E (EP), Progesterone Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C23H34O3/c1-14(26-15(2)24)19-7-8-20-18-6-5-16-13-17(25)9-11-22(16,3)21(18)10-12-23(19,20)4/h13-14,18-21H,5-12H2,1-4H3/t14-,18+,19-,20+,21+,22+,23-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@H](OC(=O)C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC-namn | [(1R)-1-[(8S,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]ethyl] acetate |
| Visa mer |