missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(20R)-Hydroxyprednisolone, Mikromol™
Beskrivning
(20R)-Hydroxyprednisolone
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (20R)-Hydroxyprednisolone |
| CAS | 15847-24-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | (20R)-Hydroxyprednisolone |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C21 H30 O5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | (20R)-Hydroxyprednisolone |
| InChI formel | InChI=1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-18,22,24-26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17+,18+,19-,20-,21-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)[C@H](O)CO |
| IUPAC-namn | (8S,9S,10R,11S,13S,14S,17R)-17-[(1R)-1,2-dihydroxyethyl]-11,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?