Läs mer
(20R)-Protopanaxadiol, MedChemExpress
Beskrivning
(20R)-Protopanaxadiol is a triterpenoid saponin metabolite of 20(R)-ginsenoside Rg3 in black ginseng. (20R)-Protopanaxadiol exhibits anti-tumor activity and cytotoxicity, and potently inhibits the growth of Helicobacter pylori.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (20R)-Protopanaxadiol |
| CAS | 7755-01-3 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C30H52O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 20 mg/mL (43.41 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | C[C@]([C@@](C[C@H]1O)([H])[C@]2(CC[C@@H]3O)C)(CC[C@@]2([H])C3(C)C)[C@]4([C@@]1([H])[C@]([C@](C)(O)CC/C=C(C)/C)([H])CC4)C |
| Molekylvikt (g/mol) | 460.73 |
| Formel vikt | 460.73 |
| Visa mer |