Läs mer
(20S)-21-Hydroxy-20-methylpregn-4-en-3-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (20S)-21-Hydroxy-20-methylpregn-4-en-3-one |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H34O2/c1-14(13-23)18-6-7-19-17-5-4-15-12-16(24)8-10-21(15,2)20(17)9-11-22(18,19)3/h12,14,17-20,23H,4-11,13H2,1-3H3/t14-,17+,18-,19+,20+,21+,22-/m1/s1 |
| Formel vikt | 330.2559 |