Läs mer
20S-Hydroxy Prednisone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 20S-Hydroxy Prednisone |
| CAS | 600-93-1 |
| Molekylformel | C21 H28 O5 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | (20S)-17,20,21-Trihydroxypregna-1,4-diene-3,11-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-15,17-18,22,25-26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,17-,18+,19-,20-,21-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@]12CC(=O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)[C@@H](O)CO |
| IUPAC-namn | (8S,9S,10R,13S,14S,17R)-17-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-17-hydroxy-10,13-dimethyl-6,7,8,9,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,11-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 360.444 |
| Formel vikt | 360.194 |