Läs mer
(20S)-Protopanaxatriol (~91% HPLC), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (20S)-Protopanaxatriol |
| CAS | 34080-08-5 |
| Molekylformel | C30 H52 O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (3β,6α,12β)-Dammar-24-ene-3,6,12,20-tetraol |
| InChI formel | InChI=1S/C30H52O4/c1-18(2)10-9-13-30(8,34)19-11-15-28(6)24(19)20(31)16-22-27(5)14-12-23(33)26(3,4)25(27)21(32)17-29(22,28)7/h10,19-25,31-34H,9,11-17H2,1-8H3/t19-,20+,21-,22+,23-,24-,25-,27+,28+,29+,30-/m0/s1 |
| LEDER | CC(=CCC[C@](C)(O)[C@H]1CC[C@]2(C)[C@@H]1[C@H](O)C[C@@H]3[C@@]4(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]4[C@@H](O)C[C@@]23C)C |
| IUPAC-namn | (3S,5R,6S,8R,9R,10R,12R,13R,14R,17S)-17-[(2S)-2-hydroxy-6-methylhept-5-en-2-yl]-4,4,8,10,14-pentamethyl-2,3,5,6,7,9,11,12,13,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthrene-3,6,12-triol |
| Molekylvikt (g/mol) | 476.732 |
| Formel vikt | 476.387 |