Läs mer
Invitrogen™ 20X Bolt™ MES SDS Running Buffer
Beskrivning
Bolt™ buffertar och provreducerande medel är optimerade för användning med Bolt™ Bis-Tris Plus geler och finns i en mängd olika format. Notera: Bolt™ gelkörningstider kan variera beroende på vilken typ av löpbuffert som används.
Om Bolt™ Bis-Tris Plus Gels
Bolt™ Bis-Tris Plus geler är förtillverkade polyakrylamidgeler designade för optimal separation av dina små till medelstora proteiner under denaturerande förhållanden. Liknar NuPAGE™ Bis-Tris geler, Bolt™ Bis-Tris Plus geler är designade för att leverera konsekvent gelprestanda och ge en neutral pH-miljö som minimerar proteinmodifieringar. Bolt™ geler är idealiska för western blot-överföring och analys, och alla andra tekniker där proteinintegritet är avgörande. Använd också Bolt™ geler för att erhålla optimala resultat för dina dagliga proteinseparationsbehov. Bolt™ Bis-Tris Plus geler finns i fyra geltyper och format med flera brunnar. En mini geltank krävs för användning av alla Bolt™ geler.
Om Bolt™ Bis-Tris Plus Gels
Bolt™ Bis-Tris Plus geler är förtillverkade polyakrylamidgeler designade för optimal separation av dina små till medelstora proteiner under denaturerande förhållanden. Liknar NuPAGE™ Bis-Tris geler, Bolt™ Bis-Tris Plus geler är designade för att leverera konsekvent gelprestanda och ge en neutral pH-miljö som minimerar proteinmodifieringar. Bolt™ geler är idealiska för western blot-överföring och analys, och alla andra tekniker där proteinintegritet är avgörande. Använd också Bolt™ geler för att erhålla optimala resultat för dina dagliga proteinseparationsbehov. Bolt™ Bis-Tris Plus geler finns i fyra geltyper och format med flera brunnar. En mini geltank krävs för användning av alla Bolt™ geler.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Running Buffer |
| Koncentration | 20X |
| För användning med (applikation) | Proteinelektrofores & western blotting |
| För användning med (utrustning) | Bolt |
| Fysisk form | Vätska |
| Produktlinje | Bult |
| Kvantitet | 5 l |
| Formulering | Sodiumdodecyl Sulphate 151-21-3 ( 1-5 ) |