missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
21-Acetoxy-11b-hydroxypregna-1,4,16-triene-3,20-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemiskt namn eller material | 21-Acetoxy-11beta-hydroxypregna-1,4,16-triene-3,20-dione |
| CAS | 3044-42-6 |
| Molekylformel | C23H28O5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 11beta,21-Dihydroxypregna-1,4,16-triene-3,20-dione 21-Acetate, (11beta)-21-(Acetyloxy)-11-hydroxypregna-1,4,16-triene-3,20-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C23H28O5/c1-13(24)28-12-20(27)18-7-6-17-16-5-4-14-10-15(25)8-9-22(14,2)21(16)19(26)11-23(17,18)3/h7-10,16-17,19,21,26H,4-6,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,19-,21+,22-,23-/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)OCC(=O)C1=CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C |
| IUPAC-namn | [2-[(8S,9S,10R,11S,13S,14S)-11-hydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-6,7,8,9,11,12,14,15-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 384.47 |
| Formel vikt | 384.1937 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?