Läs mer
21-Acetyl Beclomethasone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Beclomethasone 21-acetate |
| CAS | 4735-64-2 |
| Molekylformel | C24 H31 Cl O6 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | (11beta,16beta)-21-(Acetyloxy)-9-chloro-11,17-dihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, Beclomethasone 21-acetate, (11β,16β)-21-(Acetyloxy)-9-chloro-11,17-dihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione (ACI), Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-chloro-11β,17,21-trihydroxy-16β-methyl-, 21-acetate (7CI, 8CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C24H31ClO6/c1-13-9-18-17-6-5-15-10-16(27)7-8-21(15,3)23(17,25)19(28)11-22(18,4)24(13,30)20(29)12-31-14(2)26/h7-8,10,13,17-19,28,30H,5-6,9,11-12H2,1-4H3/t13-,17-,18-,19-,21-,22-,23-,24-/m0/s1 |
| LEDER | C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)COC(=O)C |
| IUPAC-namn | [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-chloro-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 450.952 |
| Formel vikt | 450.181 |