Läs mer
21-Carboxy Dexamethasone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 21-Carboxy Dexamethasone |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H27FO6/c1-11-8-15-14-5-4-12-9-13(24)6-7-19(12,2)21(14,23)16(25)10-20(15,3)22(11,29)17(26)18(27)28/h6-7,9,11,14-16,25,29H,4-5,8,10H2,1-3H3,(H,27,28)/t11-,14+,15+,16+,19+,20+,21+,22+/m1/s1 |
| Formel vikt | 406.1792 |