Läs mer
21-Carboxylic Acid Triamcinolone Acetonide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 21-Carboxylic Acid Triamcinolone Acetonide |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H29FO7/c1-20(2)31-17-10-15-14-6-5-12-9-13(26)7-8-21(12,3)23(14,25)16(27)11-22(15,4)24(17,32-20)18(28)19(29)30/h7-9,14-17,27H,5-6,10-11H2,1-4H3,(H,29,30)/t14-,15-,16-,17+,21-,22-,23-,24-/m0/s1 |
| Formel vikt | 448.1897 |