Läs mer
21-Chloro-17Alpha-[(2-furanylcarbonxyl)oxy]-9Beta,11Beta-oxido-16Alpha-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione Mometasone Furoate Impurity D, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 21-Chloro-17a-[(2-furanylcarbonxyl)oxy]-9beta,11beta-oxido-16a-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H29ClO6/c1-15-11-19-18-7-6-16-12-17(29)8-9-24(16,2)27(18)22(33-27)13-25(19,3)26(15,21(30)14-28)34-23(31)20-5-4-10-32-20/h4-5,8-10,12,15,18-19,22H,6-7,11,13-14H2,1-3H3/t15-,18+,19+,22+,24+,25+,26+,27-/m1/s1 |
| Formel vikt | 484.1653 |
| Procent renhet | >95% |