missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

21-Chloro-9,11β-epoxy-16α-methyl-3,20-dioxo-9β-pregna-1,4-dien-17-yl Furan-2-carboxylate, Mikromol™

Produktkod. 18060190
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18060190 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18060190 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1272.040025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

21-Chloro-9,11β-epoxy-16α-methyl-3,20-dioxo-9β-pregna-1,4-dien-17-yl Furan-2-carboxylate
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 21-Chloro-17a-[(2-furanylcarbonxyl)oxy]-9beta,11beta-oxido-16a-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione
CAS 83881-09-8
Analyt- eller komponentnamn 21-Chloro-17a-[(2-furanylcarbonxyl)oxy]-9beta,11beta-oxido-16a-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C27 H29 Cl O6
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym (9beta,11beta,16alpha)-21-Chloro-9,11-epoxy-17-[(2-furanylcarbonyl)oxy]-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, Mometasone Furoate Imp. D (EP), mometasone impurity d
InChI formel InChI=1S/C27H29ClO6/c1-15-11-19-18-7-6-16-12-17(29)8-9-24(16,2)27(18)22(33-27)13-25(19,3)26(15,21(30)14-28)34-23(31)20-5-4-10-32-20/h4-5,8-10,12,15,18-19,22H,6-7,11,13-14H2,1-3H3/t15-,18+,19+,22+,24+,25+,26+,27-/m1/s1
LEDER C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]35O[C@H]5C[C@]2(C)[C@@]1(OC(=O)c6occc6)C(=O)CCl
Molekylvikt (g/mol) 484.97
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 484.1653 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.