Läs mer
21-Chloro-9-fluoro-11b,17-dihydroxy-16a-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 17-Propionate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 21-Chloro-9-fluoro-11beta,17-dihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 17-Propionate |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H32ClFO5/c1-5-21(31)32-25(20(30)13-26)14(2)10-18-17-7-6-15-11-16(28)8-9-22(15,3)24(17,27)19(29)12-23(18,25)4/h8-9,11,14,17-19,29H,5-7,10,12-13H2,1-4H3/t14-,17+,18+,19+,22+,23+,24+,25+/m1/s1 |
| Formel vikt | 466.1922 |