Läs mer
21-Chloro-9-fluoro-11beta,17-dihydroxy-16beta-methylpregn-4-ene-3,20-dione 17-Propionate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,2-Dihydroclobetasol 17-Propionate |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H34ClFO5/c1-5-21(31)32-25(20(30)13-26)14(2)10-18-17-7-6-15-11-16(28)8-9-22(15,3)24(17,27)19(29)12-23(18,25)4/h11,14,17-19,29H,5-10,12-13H2,1-4H3/t14-,17-,18-,19-,22-,23-,24-,25-/m0/s1 |
| Formel vikt | 468.2079 |