missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
21-Deacetoxy 11-Oxodeflazacort, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 21-Deacetoxy 11-Oxodeflazacort |
| CAS | 13649-83-7 |
| Molekylformel | C23H27NO4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2'-Methyl-5'betaH-pregna-1,4-dieno[17,16-d]oxazole-3,11,20-trione |
| InChI formel | InChI=1S/C23H27NO4/c1-12(25)23-19(28-13(2)24-23)10-17-16-6-5-14-9-15(26)7-8-21(14,3)20(16)18(27)11-22(17,23)4/h7-9,16-17,19-20H,5-6,10-11H2,1-4H3/t16-,17-,19+,20+,21-,22-,23+/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)[C@@]12N=C(C)O[C@@H]1C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4C(=O)C[C@]23C |
| IUPAC-namn | (1S,2S,4R,8S,9S,12S,13R)-8-acetyl-6,9,13-trimethyl-5-oxa-7-azapentacyclo[10.8.0.02,9.04,8.013,18]icosa-6,14,17-triene-11,16-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 381.46 |
| Formel vikt | 381.194 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?