missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
21-Deacetoxy Deflazacort, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 21-Deacetoxydeflazacort |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C23H29NO4/c1-12(25)23-19(28-13(2)24-23)10-17-16-6-5-14-9-15(26)7-8-21(14,3)20(16)18(27)11-22(17,23)4/h7-9,16-20,27H,5-6,10-11H2,1-4H3/t16-,17-,18-,19+,20+,21-,22-,23+/m0/s1 |
| Formel vikt | 383.2097 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?