Läs mer
21-Dehydro-6alpha-Methylprednisolone, Partially Hydrated, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 17,21-Dihydroxy-6alpha-methylpregna-1,4-diene-3,11,20-trione |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C22H28O5/c1-12-8-14-15-5-7-22(27,18(26)11-23)21(15,3)10-17(25)19(14)20(2)6-4-13(24)9-16(12)20/h4,6,9,11-12,14-15,17,19,25,27H,5,7-8,10H2,1-3H3/t12-,14-,15-,17-,19+,20-,21-,22-/m0/s1 |
| Formel vikt | 372.1937 |