Learn More
21-Dehydro Betamethasone (mixture of the aldehyde and the hydrated form), TRC
Code produit 30365916
Modifier l'affichage
Click to view available options
Kvantitet:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Kvantitet
30365916 500 mg
30366429 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30365916 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD229285500MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 61558-12-1
Molekylformel C22 H27 F O5
Molekylvikt (g/mol) 390.45
Synonym Pregna-1,4-dien-21-al, 9-fluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-3,20-dioxo-, (11β,16β)-, (11β,16β)-9-Fluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-al, 9-Fluoro-11β,17-dihydroxy-16β-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-al, Betamethasone-21-aldehyde, 21-Dehydro Betamethasone, 21-Dehydrobetamethasone
IUPAC-namn 2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoacetaldehyde
LEDER C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)C=O
Spécification
Kemiskt namn eller material 21-Dehydro Betamethasone
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C22H27FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,11-12,15-17,26,28H,4-5,8,10H2,1-3H3/t12-,15-,16-,17-,19-,20-,21-,22-/m0/s1
Formel vikt 390.1843
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.