Läs mer
21-Dehydro Betamethasone (mixture of the aldehyde and the hydrated form), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 21-Dehydro Betamethasone |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H27FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,11-12,15-17,26,28H,4-5,8,10H2,1-3H3/t12-,15-,16-,17-,19-,20-,21-,22-/m0/s1 |
| Formel vikt | 390.1843 |