missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

21-Dehydro Budesonide, TRC

Produktkod. 17901485
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17901485 50 mg
17912635 25 mg
17994355 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17901485 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD22930550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 85234-63-5
Molekylformel C25 H32 O6
Molekylvikt (g/mol) 428.52
Synonym (11β,16α)-16,17-[Butylidenebis(oxy)]-11-hydroxy-3,20-dioxo-pregna-1,4-dien-21-al, 16α,17-[(1RS)-Butylidenebis(oxy)]-11β-hydroxy-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-al (21-Dehydrobudesonide), Budesonide Imp. D (EP)
LEDER CCCC1O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)C=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 21-Dehydro Budesonide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C25H32O6/c1-4-5-21-30-20-11-17-16-7-6-14-10-15(27)8-9-23(14,2)22(16)18(28)12-24(17,3)25(20,31-21)19(29)13-26/h8-10,13,16-18,20-22,28H,4-7,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21?,22+,23-,24-,25+/m0/s1
Formel vikt 428.2199
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.